Methyl (2E)-3-(1-benzofuran-2-yl)prop-2-enoate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32861-1G
APOSOR32861-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32861-1G
Methyl (2E)-3-(1-benzofuran-2-yl)prop-2-enoate, tech
Methyl (2E)-3-(1-benzofuran-2-yl)prop-2-enoate
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231969
Numéro CAS: 256439-83-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité