Ethyl 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzoate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32885-1G
APOSOR32885-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32885-1G
Ethyl 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzoate, tech
Ethyl 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzoate
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,263 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00973916
Numéro CAS: 86364-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité