6,8-Dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32898-1G
APOSOR32898-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR32898-1G
6,8-Dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
6,8-Dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formule: C₇H₈N₄
MW: 148,165 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457973
Numéro CAS: 18591-75-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité