4-Chloro-3-methanehydrazonoylquinoline, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32924-1G
APOSOR32924-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32924-1G
4-Chloro-3-methanehydrazonoylquinoline, tech
4-Chloro-3-methanehydrazonoylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClN₃
MW: 205,644 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787776
Numéro CAS: 866040-11-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité