4-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-4-oxobutanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32928-1G
APOSOR32928-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR32928-1G
4-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-4-oxobutanoic acid 95%
4-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₃H₁₄O₃
MW: 218,248 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787570
Numéro CAS: 75382-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité