4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32936-1G
APOSOR32936-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32936-1G
4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine, tech
4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₃H₁₂N₄
MW: 224,261 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125700
Numéro CAS: 1024019-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité