2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32946-1G
APOSOR32946-1GEA 865 EUR InStock
APOSOR32946-1G
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine 95%
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
Formule: C₈H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056640
Numéro CAS: 192711-19-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité