Methyl (2E)-2-[(3-chlorophenyl)formamido]-3-(dimethylamino)prop-2-enoate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32957-1G
APOSOR32957-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32957-1G
Methyl (2E)-2-[(3-chlorophenyl)formamido]-3-(dimethylamino)prop-2-enoate, tech
Methyl (2E)-2-[(3-chlorophenyl)formamido]-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
Formule: C₁₃H₁₅ClN₂O₃
MW: 282,723 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232790
Numéro CAS: 400084-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité