Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(13S,17R)-16-Methyl-11,15-dioxa-16-azatetracyclo[8.7.0.02,7.013,17]heptadeca-1(10),2(7),3,5,8-pentaene, tech

Fournisseur: Apollo Scientific

OR32968-1G
APOSOR32968-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32968-1G
(13S,17R)-16-Methyl-11,15-dioxa-16-azatetracyclo[8.7.0.02,7.013,17]heptadeca-1(10),2(7),3,5,8-pentaene, tech
(13S,17R)-16-Methyl-11,15-dioxa-16-azatetracyclo[8.7.0.02,7.013,17]heptadeca-1(10),2(7),3,5,8-pentaene


Formule: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241,285 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231681
Numéro CAS: 28082-15-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité