3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropanenitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32976-1G
APOSOR32976-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32976-1G
3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropanenitrile, tech
3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropanenitrile
Formule: C₁₃H₁₅ClN₄
MW: 262,738 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664792
Numéro CAS: 338794-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité