2-(1H-Pyrrol-1-yl)pyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33001-1G
APOSOR33001-1GEA 874 EUR InStock
APOSOR33001-1G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)pyrazine 95%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)pyrazine
Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01443653
Numéro CAS: 50966-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité