4-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33003-1G
APOSOR33003-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR33003-1G
4-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-ol 95%
4-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-ol
Formule: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,204 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01444097
Numéro CAS: 88267-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité