Methyl 1-(3-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydropyridazine-3-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33009-1G
APOSOR33009-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR33009-1G
Methyl 1-(3-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydropyridazine-3-carboxylate, tech
Methyl 1-(3-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydropyridazine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871606
Numéro CAS: 478063-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité