5-(Methoxymethyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33018-1G
APOSOR33018-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33018-1G
5-(Methoxymethyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, tech
5-(Methoxymethyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Formule: C₉H₁₁N₃O₂
MW: 193,203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02661789
Numéro CAS: 439111-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité