5-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-carboxyphenylboronic acid
OR3303-5G
APOSOR3303-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR3303-5G
5-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
5-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₄
MW: 200,3800 g/mol
Point de fusion: 228…244 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689491
Numéro CAS: 913835-75-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité