6-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33036-1G
APOSOR33036-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33036-1G
6-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, tech
6-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
Formule: C₁₃H₁₄N₂O
MW: 214,263 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787574
Numéro CAS: 866050-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité