3-[(1E)-(Dimethylamino)methylidene]-1-phenylthiourea, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33065-1G
APOSOR33065-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR33065-1G
3-[(1E)-(Dimethylamino)methylidene]-1-phenylthiourea, tech
3-[(1E)-(Dimethylamino)methylidene]-1-phenylthiourea
Formule: C₁₀H₁₃N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139354
Numéro CAS: 1661847-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité