2-(Methylsulphanyl)-5-phenylpyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33092-1G
APOSOR33092-1GEA 387 EUR InStock
APOSOR33092-1G
2-(Methylsulphanyl)-5-phenylpyrimidine 95%
2-(Methylsulphanyl)-5-phenylpyrimidine
Formule: C₁₁H₁₀N₂S
MW: 202,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204407
Numéro CAS: 31408-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité