(2E)-2-[(4-Methoxyphenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33103-1G
APOSOR33103-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33103-1G
(2E)-2-[(4-Methoxyphenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2E)-2-[(4-Methoxyphenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formule: C₁₅H₁₇NO₂
MW: 243,301 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665085
Numéro CAS: 52407-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité