(2E)-2-[(Furan-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33105-1G
APOSOR33105-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33105-1G
(2E)-2-[(Furan-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2E)-2-[(Furan-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219029
Numéro CAS: 82955-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité