Ethyl 2-(4,8-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-1-yl)acetate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33133-1G
APOSOR33133-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33133-1G
Ethyl 2-(4,8-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-1-yl)acetate, tech
Ethyl 2-(4,8-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-1-yl)acetate
Formule: C₁₅H₁₇NO₃
MW: 259,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01444200
Numéro CAS: 145667-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité