3-(4-Methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)propan-1-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33144-1G
APOSOR33144-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR33144-1G
3-(4-Methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)propan-1-ol, tech
3-(4-Methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)propan-1-ol
Formule: C₁₅H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02570997
Numéro CAS: 478078-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité