tert-Butyl-2-(4-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33146-1G
APOSOR33146-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR33146-1G
tert-Butyl-2-(4-hydroxyphenoxy)acetate 95%
tert-Butyl-2-(4-hydroxyphenoxy)acetate
Formule: C₁₂H₁₆O₄
MW: 224,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025831
Numéro CAS: 42806-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité