2-(2-Hydroxyethyl)-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33165-1G
APOSOR33165-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33165-1G
2-(2-Hydroxyethyl)-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, tech
2-(2-Hydroxyethyl)-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03848651
Numéro CAS: 191096-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité