6-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33189-1G
APOSOR33189-1GEA 427 EUR InStock
APOSOR33189-1G
6-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,068 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06496201
Numéro CAS: 866135-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité