11,13-Dimethoxy-3-methyl-4,8-dioxa-3-azatricyclo[7.4.0.02,6]trideca-1(13),9,11-triene, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33229-1G
APOSOR33229-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33229-1G
11,13-Dimethoxy-3-methyl-4,8-dioxa-3-azatricyclo[7.4.0.02,6]trideca-1(13),9,11-triene, tech
11,13-Dimethoxy-3-methyl-4,8-dioxa-3-azatricyclo[7.4.0.02,6]trideca-1(13),9,11-triene
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232822
Numéro CAS: 400088-00-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité