(2R,6S)-12-Bromo-3-methyl-4,8-dioxa-3-azatricyclo[7.4.0.02,6]trideca-1(13),9,11-triene, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33231-1G
APOSOR33231-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33231-1G
(2R,6S)-12-Bromo-3-methyl-4,8-dioxa-3-azatricyclo[7.4.0.02,6]trideca-1(13),9,11-triene, tech
(2R,6S)-12-Bromo-3-methyl-4,8-dioxa-3-azatricyclo[7.4.0.02,6]trideca-1(13),9,11-triene
Formule: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231697
Numéro CAS: 321574-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité