2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33234-1G
APOSOR33234-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33234-1G
2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile, tech
2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile
Formule: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O
MW: 271,142 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172631
Numéro CAS: 135595-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité