Methyl-4-[3-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[5-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]piperidine
OR33241-1G
APOSOR33241-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR33241-1G
Methyl-4-[3-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl ether 95%
Methyl-4-[3-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl ether
Formule: C₁₅H₁₉N₃O
MW: 257,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665098
Numéro CAS: 103660-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité