Methyl 3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33248-1G
APOSOR33248-1GEA 427 EUR InStock
APOSOR33248-1G
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239,655 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02185946
Numéro CAS: 91258-47-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité