(3Z)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33258-1G
APOSOR33258-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33258-1G
(3Z)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-one, tech
(3Z)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-one
Formule: C₁₃H₁₅NOS
MW: 233,329 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04126087
Numéro CAS: 866136-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité