7-Methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33265-1G
APOSOR33265-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33265-1G
7-Methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile, tech
7-Methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082422
Numéro CAS: 35351-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité