3-Chloro-6-(thiophen-2-yl)pyridazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33268-1G
APOSOR33268-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR33268-1G
3-Chloro-6-(thiophen-2-yl)pyridazine 95%
3-Chloro-6-(thiophen-2-yl)pyridazine
Formule: C₈H₅ClN₂S
MW: 196,657 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114988
Numéro CAS: 28657-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité