(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33283-1G
APOSOR33283-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR33283-1G
(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formule: C₁₃H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845415
Numéro CAS: 410087-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité