N-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridine-4-carboxamide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33292-1G
APOSOR33292-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33292-1G
N-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridine-4-carboxamide, tech
N-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridine-4-carboxamide
Formule: C₁₂H₁₃N₃O
MW: 215,251 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01717893
Numéro CAS: 5588-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité