(E)-N,N-Dimethyl-N'-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanimidamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33342-1G
APOSOR33342-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR33342-1G
(E)-N,N-Dimethyl-N'-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanimidamide 95%
(E)-N,N-Dimethyl-N'-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanimidamide
Formule: C₇H₁₁N₃O
MW: 153,182 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117221
Numéro CAS: 134540-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité