(E)-(3-{[1,1'-Biphenyl]-4-yl}-3-oxopropylidene)(methyl)oxidoazanium, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33344-1G
APOSOR33344-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR33344-1G
(E)-(3-{[1,1'-Biphenyl]-4-yl}-3-oxopropylidene)(methyl)oxidoazanium, tech
(E)-(3-{[1,1'-Biphenyl]-4-yl}-3-oxopropylidene)(methyl)oxidoazanium
Formule: C₁₆H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173339
Numéro CAS: 339105-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité