(2Z)-4-Chloro-3-oxo-2-[(phenylamino)methylidene]butanenitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33348-1G
APOSOR33348-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33348-1G
(2Z)-4-Chloro-3-oxo-2-[(phenylamino)methylidene]butanenitrile, tech
(2Z)-4-Chloro-3-oxo-2-[(phenylamino)methylidene]butanenitrile
Formule: C₁₁H₉ClN₂O
MW: 220,655 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00663751
Numéro CAS: 339106-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité