2,4-Dimethylimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33371-1G
APOSOR33371-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33371-1G
2,4-Dimethylimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile, tech
2,4-Dimethylimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Formule: C₉H₈N₄
MW: 172,187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00975066
Numéro CAS: 55418-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité