N-{4-[2-(4-Acetamidophenyl)ethynyl]phenyl}acetamide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33376-1G
APOSOR33376-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33376-1G
N-{4-[2-(4-Acetamidophenyl)ethynyl]phenyl}acetamide, tech
N-{4-[2-(4-Acetamidophenyl)ethynyl]phenyl}acetamide
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₂
MW: 292,332 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01110979
Numéro CAS: 114879-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité