4,5-Dichloro-2-(2-oxopropyl)-2,3-dihydropyridazin-3-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33382-1G
APOSOR33382-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33382-1G
4,5-Dichloro-2-(2-oxopropyl)-2,3-dihydropyridazin-3-one, tech
4,5-Dichloro-2-(2-oxopropyl)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O₂
MW: 221,041 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06496227
Numéro CAS: 130159-58-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité