3-Benzyl-4-hydroxy-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33384-1G
APOSOR33384-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33384-1G
3-Benzyl-4-hydroxy-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
3-Benzyl-4-hydroxy-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871744
Numéro CAS: 478247-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité