Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,10-Triazatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-9-one, tech

Fournisseur: Apollo Scientific

OR33385-1G
APOSOR33385-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33385-1G
2,4,10-Triazatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-9-one, tech
2,4,10-Triazatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-9-one


Formule: C₁₂H₉N₃O
MW: 211,219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568823
Numéro CAS: 10189-78-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité