Methyl 4-(2-phenylacetyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33394-1G
APOSOR33394-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33394-1G
Methyl 4-(2-phenylacetyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate, tech
Methyl 4-(2-phenylacetyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₃NO₃
MW: 243,258 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02571496
Numéro CAS: 478249-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité