2-[4-(4-Methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33425-1G
APOSOR33425-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33425-1G
2-[4-(4-Methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
2-[4-(4-Methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₄O
MW: 214,223 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04126410
Numéro CAS: 866149-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité