2-[4-(4-Bromophenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33426-1G
APOSOR33426-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33426-1G
2-[4-(4-Bromophenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
2-[4-(4-Bromophenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile
Formule: C₁₀H₇BrN₄O
MW: 279,093 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04126417
Numéro CAS: 866149-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité