tert-Butyl-4-hydroxydihydro-2(3H)-isoxazolecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33444-1G
APOSOR33444-1GEA 894 EUR InStock
APOSOR33444-1G
tert-Butyl-4-hydroxydihydro-2(3H)-isoxazolecarboxylate 95%
tert-Butyl-4-hydroxydihydro-2(3H)-isoxazolecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₄
MW: 189.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07698596
Numéro CAS: 262444-52-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité