4-[(5-Bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzenecarbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(5-Bromopyrimidin-2-yl)oxy]benzonitrile
OR33460-1G
APOSOR33460-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR33460-1G
4-[(5-Bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzenecarbonitrile 95%
4-[(5-Bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzenecarbonitrile
Formule: C₁₁H₆BrN₃O
MW: 276,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03646339
Numéro CAS: 887430-98-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité