1-(3-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33474-1G
APOSOR33474-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR33474-1G
1-(3-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%
1-(3-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone
Formule: C₁₀H₇BrO₂
MW: 239,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972223
Numéro CAS: 99661-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité