tert-Butyl tetrahydro-1(2H)-pyridazinecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 1,2-diazinane-1-carboxylate, tert-Butyl tetrahydropyridazine-1(2H)-carboxylate
OR33510-1G
APOSOR33510-1GEA 874 EUR InStock
APOSOR33510-1G
tert-Butyl tetrahydro-1(2H)-pyridazinecarboxylate 95%
tert-Butyl tetrahydro-1(2H)-pyridazinecarboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152721
Numéro CAS: 154972-37-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité